Få mere at vide
2-Propanol, puriss, Solstice
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15612530
Skift visning
Mængde:
100 mL
1 L
2.5 L
5 L
10 L
20 kg
25 L
160 kg
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
100ml
160kg
2.5 L
20kg
25 L
5 L
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15612530 5 L 5 L
15612520 100 mL 100ml
15652520 1 L 1 L
15662520 2.5 L 2.5 L
15622520 10 L 10 L
15682520 25 L 25 L
15672520 20 kg 20kg
15642520 160 kg 160kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 15612530 Leverandør Fluka Leverandørnr. 241375L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2165.00 DKK
    288.85 DKK / 5 L
    Spare 1876.15 DKK
    86% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 67-63-0
Molekylær formel C3H8O
Molekylvægt (g/mol) 60.10
MDL nummer MFCD00011674
InChI nøgle KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
IUPAC navn propan-2-ol
SMIL CC(C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Propanol
Navn note Opfylder den analytiske specifikation for Ph. Eur.BP, USP
Tæthed 0,785 g/ml ved 25 °C
Mængde 5 L
Eksplosionsgrænse 0.02
Flammepunkt 12 °C (53,6 °F)
Tændingspunkt 750 °F
Lineær formel (CH3)2CHOH
Damptryk 33 mmHg (20 °C), 44 mmHg (25 °C)
FN nummer 1219
Beilstein 635639
Formel vægt 60,1 g/mol
Procent renhed ≥99,5% (GC)
Grad puriss.
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Propanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.