Få mere at vide
2-propanol, puriss.,≥ 99,5 % (GC), Honeywell Riedel-de Haën™
Beskrivelse
- Honeywell Riedel-de Haen har over 200 års historie med at producere højrent kemikalier
- Det er det førende mærke, der tilbyder opløsningsmidler med høj renhed til dedikerede applikationer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Propanol |
| Smeltepunkt | -85°C |
| Navn note | Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, USP |
| Farve | Farveløs |
| Tæthed | 0.785g/mL at 25°C |
| Mængde | 6 x 1 L |
| Eksplosionsgrænse | 0.02 |
| Flammepunkt | 12°C (53.6°F) |
| Tændingspunkt | 750°F |
| Emballage | Poly flaske |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- 2-Propanol
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.