Få mere at vide
2-propanol, LC-MS-kvalitet, Scharlab
Artikelnummer. 11372435
Mængde:
1 L
2.5 L
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
Artikelnummer. 11372435
Brand: Scharlab AL03261000
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Velegnet til brug som eluent i LC-MS. 2-propanol, LC-MS-kvalitet, Scharlab er fri for alkaliske urenheder, der kan føre til stigning af ioner, der øger baggrundsstøj og forårsager interferens i spektret.
LC-MS er en kraftfuld teknik, der kombinerer separation ved HPLC med den strukturelle information opnået af MS. Dets anvendelse er udbredt inden for de videnskabelige og farmaceutiske områder såvel som inden for bioteknologi og pesticidrester.
  • Designet med særligt lavt indhold (< 100 ppb) af alkalimetaller, især K og Na
  • Mikrofiltreret gennem et 0,22 μm filter for at fjerne eventuelle faste partikler
  • Kvaliteten af eluenterne sikres ved hjælp af egnethedstest til LC-MS
  • For at forbedre iondannelsen anbefales tilsætning af en flygtig organisk syre til den mobile fase
Kemiske identifikatorer
CAS 67-63-0
Molekylær formel C3H8O
Molekylvægt (g/mol) 60.096
InChI nøgle KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
IUPAC navn propan-2-ol
SMIL CC(C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Propanol
Smeltepunkt -89.5°C
Absorbans 0.699 AU at 210nm, 0.301 AU at 215nm, 0.046 AU at 240nm
Farve Farveløs
Surhed Max. 0.0001meq/g
Tæthed 0.78g/cm3
Kogepunkt 82.4°C
Mængde 1 L
Flammepunkt 12°C
Identifikation Passes test
Tændingspunkt 425°C
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Rester efter fordampning Max. 0.0005%
Damptryk 43 hPa
FN nummer 1219
Vand Max. 0.05%
Opløselighedsinformation Miscible in water
Formel vægt 60.10g/mol
Procent renhed Min. 99.9%
Grad LC-MS
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Propanol, LC-MS
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i