Få mere at vide
2-propanol, CHROMASOLV™ LC-MS, Honeywell Riedel-de Haën™
Mængde:
1 L
2.5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
Pakke med 4
Pakke med 6
Beskrivelse
- Til LC-MS og LC-UV spormetaller analyse
- HPLC / UV-VIS kvalitetskontrol
- Lav gradient basislinjedrift
- Lave niveauer af spormetaller
- Ingen ikke-flygtige urenheder
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Propanol |
| Smeltepunkt | -89.5°C (literature) |
| Navn note | CHROMASOLV™ LC-MS |
| CAS Max % | 100.0000% |
| Tæthed | 0.785 g/mL at 25 °C(lit.) |
| Kogepunkt | 77°C to 83°C |
| Mængde | 4 x 2.5 L |
| Flammepunkt | 12°C |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | (CH3)2CHOH |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- 2-Propanol
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Indeholder: propan-2-ol