Få mere at vide
2-propanol, Honeywell™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15647910
Skift visning
Mængde:
500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
15647910 500 mL 500ml
1 options
Artikelnummer. 15647910 Leverandør Honeywell Riedel-de Haën Leverandørnr. I9030500ML
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Propanol
CAS 67-63-0
Tæthed 0.785g/mL at 25°C
Mængde 500 mL
Eksplosionsgrænse 0.02
Flammepunkt 12°C (53.6°F)
Tændingspunkt 750°F
Molekylær formel C3H8O
Lineær formel (CH3)2CHOH
Damptryk 33 mmHg (20°C), 44 mmHg (25°C)
MDL nummer MFCD00011674
FN nummer UN1219
Beilstein 635639
Synonym isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
InChI nøgle KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(C)O
IUPAC navn propan-2-ol
Molekylvægt (g/mol) 60.096
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
Formel vægt 60.1g/mol
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Propan-2-ol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Propan-2-ol