missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-propanol, gradient HPLC-kvalitet, Scharlab

Artikelnummer. 11362445
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 11362445

Brand: Scharlab AL03151000

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Garanteret specifikationer til brug i gradient HPLC. 2-propanol, gradient HPLC-kvalitet, Scharlab er af passende renhed til at blive brugt som en mobil fase i HPLC i analytiske og præparative separationer.

  • Gennemgår højeffektiv destillation, fastfase-absorption og andre behandlinger for at eliminere urenheder, der kan forstyrre HPLC-analyse
  • Mikrofiltreret og pakket i ravfarvede flasker (forseglet med en PTFE-membran i låget) for at undgå mulig kontaminering

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Propanol
Smeltepunkt -89.5°C
Absorbans 0.699 AU at 210nm, 0.301 AU at 215nm, 0.046 AU at 240nm
CAS 67-63-0
Farve Farveløs
Surhed Max. 0.0001meq/g
Alkalinitet Max. 0.0001meq/g
Tæthed 0.78g/cm3
Kogepunkt 82.4°C
Mængde 1 L
Flammepunkt 12°C
Identifikation Passes test
Tændingspunkt 425°C
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Renhedsgrad noter Suitable for UPLC
Rester efter fordampning Max. 0.0001%
Molekylær formel C3H8O
Damptryk 43 hPa
FN nummer 1219
Vand Max. 0.05
Synonym isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
Opløselighedsinformation Miscible in water
InChI nøgle KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(C)O
IUPAC navn propan-2-ol
Molekylvægt (g/mol) 60.096
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
Formel vægt 60.10g/mol
Procent renhed Min. 99.9%
Grad HPLC-gradient
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.