Få mere at vide
2-Propanol, GC-grad, 99,7+%
Artikelnummer. 11325327
Skift visning
Mængde:
1 L
4 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
4 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11325327 1 L 1 L
11335327 4 x 1 L 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11325327 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040983.K2
 Begrænset vare
På lager
Egnet til miljø-, pesticid- og GC-analyse | CAS: 67-63-0 | C3H8O | 60,096 g/mol
Velegnet til miljø- og GC-analyse. Anvendes til fremstilling af kosmetik, hud- og hårpræparater, lægemidler, parfumer, lakformuleringer, farveopløsninger, frostvæske, sæber og vinduespudser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 67-63-0
Molekylær formel C3H8O
Molekylvægt (g/mol) 60.10
MDL nummer MFCD00011674
InChI nøgle KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
IUPAC navn propan-2-ol
SMIL CC(C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Propanol
Smeltepunkt °C til 90 °C
Navn note GC-grad
Farve Farveløs
Udseende Farveløs væske
Tæthed 0,785 g/cm3 ved 20 °C
Mængde 1 L
Flammepunkt 12 °C (53 °F)
Tændingspunkt 455 °C (851 °F)
Lugt Alkohollignende
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.377
Analyseprocentområde >99.7%
Damptryk 48 hPa (36 mm Hg) ved 20 °C
Beilstein 635639
Kogepunkt 82 °C til 83 °C
Opløselighedsinformation Blandet i vand, benzen, kloroform, ethanol, ether, glycerin og acetone.
Formel vægt 60.1
Grad GC
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Propan-2-ol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Propan-2-ol