Få mere at vide
2-propanol, til analyse af pesticidrester, Honeywell Riedel-de Haën™
Mængde:
1 L
2.5 L
4 x 2.5 L
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
Pakke med 4
Beskrivelse
- For gas chromatography (GC)
- Developed especially for the application in residue analysis of pesticides and other low-volatile substances using GC
- Non-volatile matter and water content are specified for each solvent
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Propanol |
| Farve | Colorless |
| Tæthed | 0.785g/mL at 25°C |
| Mængde | 1 L |
| Eksplosionsgrænse | 0.02 |
| Flammepunkt | 12°C (53.6°F) |
| Tændingspunkt | 750°F |
| Lineær formel | (CH3)2CHOH |
| Damptryk | 33 mmHg (20°C), 44 mmHg (25°C) |
| FN nummer | UN1219 |
| Vis mere |