Få mere at vide
2-Propanol-d{8}, 99% (Isotop)
Product Code. 11374368
Change view
Click to view available options
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
11374368 5 g 5g
11354368 1 g 1g
11364368 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Product Code. 11374368 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 042314.06
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 22739-76-0 | C3H8O | 68,15 g/mol
2-Propanol-d{8} bruges som mellemprodukt i kemisk forskning og i farmaceutiske produkter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 22739-76-0
Molekylær formel C3H8O
Molekylvægt (g/mol) 68.15
MDL nummer MFCD00044341
InChI nøgle KFZMGEQAYNKOFK-PIODKIDGSA-N
Synonym 2-propanol-d8, isopropanol-d8, 2 h? propan-2-2 h ol, octadeuteroisopropanol, 2h8-2-propanol, 2-propan-1,1,1,2,3,3,3-d7-ol-d, 2-propanol-d isotopic 1g, 2-propanol-d8, 99.5 atom % d
PubChem CID 2723972
SMIL [2H]OC([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2-Propanol-d8
Fysisk form Væske
Navn note Isotop
Tæthed 0.90 g/mL
Flammepunkt −11,7 °C (53 °F)
Lugt Alkohollignende
Mængde 5 g
Smeltepunkt -89,5 °C
Kogepunkt 82,4 °C
FN nummer UN1219
Opløselighedsinformation Fuldstændig opløselig i vand.
IUPAC navn (2H7)propan-2-(2H)ol
Formel vægt 68.15
Procent renhed 99%