Få mere at vide
2-propanol, CHROMASOLV™ Plus, for HPLC, 99,9 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Beskrivelse
- Til HPLC, spektrofotometri og miljøanalyse
- Testet for HPLC-egnethed via gradientanalyse og UV-VIS spektroskopi
- Lav UV-urenhedsprofil
- Lav urenhedsgradient LC-basislinje
- Meget lave niveauer af ikke-flygtige urenheder
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Propanol |
| Smeltepunkt | -89.5°C (literature) |
| Navn note | CHROMASOLV™ Plus, for HPLC, 99.9% |
| Absorbans | max. 0.005 at 400 nm, max. 0.005 at 275 nm, max. 0.30 at 250 nm, max. 1.0 at 245 nm |
| CAS Max % | 100.0000% |
| Tæthed | 0.785 g/mL at 25 °C(lit.) |
| Mængde | 4 x 2.5 L |
| Flammepunkt | 12°C |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | (CH3)2CHOH |
| Vis mere |