Få mere at vide
2-propanol CHROMASOLV™ , for HPLC, 99,9 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Artikelnummer. 15624600
Skift visning
Mængde:
1 L
100 mL
185 L
2 L
2.5 L
2.5 L-PC
4 x 2.5 L
6 x 1 L
72 x 2.5 L
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
185 L
2 L
2.5 L
Pakke med 4
Pakke med 6
Pakke med 72
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15624600 4 x 2.5 L Pakke med 4
15664590 100 mL 100ml
15684590 1 L 1 L
15614600 2 L 2 L
15694590 2.5 L 2.5 L
15604600 2.5 L-PC 2.5 L
15634600 6 x 1 L Pakke med 6
15644600 72 x 2.5 L Pakke med 72
15674590 185 L 185 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 15624600 Leverandør Honeywell-Chromasolv Leverandørnr. 348634X2.5L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CHROMASOLV™ , for HPLC, 99,9 %
  • Til HPLC og organisk syntese
  • Høj renhed, multifunktionelle opløsningsmidler
  • Høj parti-til-lot-konsistens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 67-63-0
Molekylær formel C3H8O
Molekylvægt (g/mol) 60.096
MDL nummer MFCD00011674
InChI nøgle KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
IUPAC navn propan-2-ol
SMIL CC(C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Propanol
Smeltepunkt -89.5°C
Navn note for HPLC
Tæthed 0.785g/mL at 25°C
Mængde 4 x 2.5 L
Brydningsindeks n20/D 1.377
Lineær formel (CH3)2CHOH
Damptryk 44mmHg (25°C)
Beilstein 635639
Kogepunkt 82°C
Formel vægt 60.1g/mol
Procent renhed 99.9%
Grad CHROMASOLV
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Propanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.