Få mere at vide
Riedel-de Haën 2-propanol CHROMASOLV™
Artikelnummer. 15975510
Skift visning
Mængde:
7 L
18 L
45 L
Pakningsstørrelse:
18 L
45 L
7 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15975510 7 L 7 L
15955510 18 L 18 L
15965510 45 L 45 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15975510 Leverandør Riedel-de Haën Leverandørnr. 348637L
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
2-propanol CHROMASOLV™ for HPLC og organisk syntese, 99,9%.
  • Til HPLC og organisk syntese.
  • Høj renhed, multifunktionelle opløsningsmidler.
  • Høj parti-til-lot-konsistens.
Kemiske identifikatorer
CAS 67-63-0
Molekylær formel C3H8O
Molekylvægt (g/mol) 60.10
MDL nummer MFCD00011674
InChI nøgle KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym sec-Propyl alcohol, IPA, Isopropanol, Isopropyl alcohol
IUPAC navn propan-2-ol
SMIL CC(C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Propanol
pH Neutral
Smeltepunkt -90 °C
Farve Farveløs
CAS Max % 100.00%
Tæthed 0.784 to 0.786 g/cm3 (20°C)
Mængde 7 L
Flammepunkt 12°C
Emballage Returdåse i rustfrit stål
Fysisk form Væske
Produktlinje CHROMASOLV
Lineær formel C3H8O
Damptryk 42 hPa (20°C)
Viskositet 2.5 mPa.s (20°C)
FN nummer UN1219
Beilstein 635639
Koncentration ≥99.90%
Kogepunkt 77°C to 83°C (1.013 hPa)
Procent renhed ≥99.90%
Grad HPLC
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Propanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.