Få mere at vide
2-propanol, BAKER HPLC ANALYZED , J.T. Baker™
Artikelnummer. 15564055 Shop alle J.T.Baker produkter
Mængde:
2.5 L
Emballage:
Glas
Pakningsstørrelse:
2.5 L
Artikelnummer. 15564055
Brand: JT Baker 9095.2500
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Opløsningsmidler med høj renhed til brug i analytiske og præparative separationer
En gruppe af opløsningsmidler med høj renhed, buffersalte og mobilfasemodifikatorer til brug i analytiske og præparative separationer.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Propanol
pH Neutral
Smeltepunkt -89.5°C
Navn note HPLC
Absorbans At 254 nm, max. 0.02
CAS 67-63-0
Kogepunkt 82°C
Mængde 2.5 L
Eksplosionsgrænse 2 to 12 vol%
Flammepunkt 12°C
Tændingspunkt 425°C
Lugt Alcohol-like
Emballage Glas
Fysisk form Væske
Rester efter fordampning max. 2ppm
Molekylær formel C3H8O
FN nummer 1219
Viskositet 2.43mP
Vand max. 0.03 %
Synonym isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
Opløselighedsinformation Solubility in water at 20°C is 1g/l
InChI nøgle KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(C)O
IUPAC navn propan-2-ol
Molekylvægt (g/mol) 60.096
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
Procent renhed ≥99.7%
Grad HPLC
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-propanol
Signalord
  • Fare||Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P242-Anvend kun værktøj, som ikke frembringer gnister.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: propan-2-ol