Få mere at vide
2-propanol, BAGER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™
Artikelnummer. 10529372 Shop alle J.T.Baker produkter
:
1 L
Artikelnummer. 10529372
Brand: JT Baker 8067.1000
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Overskrider ACS-specifikationerne
Tekniske data
Smeltepunkt -89°C
CAS 67-63-0
Farve Maks. 10 (APHA)
Tæthed 0.786 g/cm³ (20°C)
Kogepunkt 82°C (1013 hPa)
Mængde 1 L
Flammepunkt 12°C
Emballage Glasflaske
Analyseprocentområde min. 99.5%
Rester efter fordampning max. 0.001%
Molekylær formel C3H8O
MDL nummer MFCD00011674
Vand max. 0.1%
InChI nøgle KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(C)O
IUPAC navn propan-2-ol
Molekylvægt (g/mol) 60.10
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.