Få mere at vide
2-propanol, ACS-reagens,≥ 99,5 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Mængde:
500 mL
1 L
2.5 L
6 x 500 mL
20 L
6 x 1 L
Emballage:
Glasflaske
Stainless Steel Can
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
20 L
500ml
Pakke med 6
Beskrivelse
ACS GENERELT BRUG OPLØSNINGSMIDLER
- prisbillig løsning til applikationer såsom præparativ skala HPLC, rengøring og organisk syntese
- velegnet til mindre krævende applikationer såsom rutinemæssig isokratisk HPLC
- variationer og mindske problemer, der kan spores til opløsningsmiddelforurening
- alle opløsningsmidler er testet for at opfylde ACS generelle brugsspecifikationer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Propanol |
| Smeltepunkt | -90 °C |
| Farve | Farveløs |
| Tæthed | 0.785g/mL at 25°C |
| Kogepunkt | 83°C |
| Mængde | 6 x 1 L |
| Eksplosionsgrænse | 0.02 |
| Flammepunkt | 12°C (53.6°F) |
| Tændingspunkt | 750°F |
| Emballage | Glasflaske |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- 2-Propanol
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Propan-2-ol