Få mere at vide
2-propanol, ACS-reagens,≥ 99,5 %, Honeywell Riedel-de Haën™ Artikelnummer.: 15601700
compliance-icons compliance-icons
2-propanol, ACS-reagens,≥ 99,5 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Artikelnummer. 15601700
1 L, Glasflaske, 1 L
Mængde:
500 mL
1 L
2.5 L
6 x 500 mL
20 L
6 x 1 L
Emballage:
Glasflaske
Stainless Steel Can
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
20 L
500ml
Pakke med 6
Artikelnummer. 15601700
Brand: Honeywell-Riedel-de Haen 1907641L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ACS reagens,≥ 99,5 %
ACS GENERELT BRUG OPLØSNINGSMIDLER
  • prisbillig løsning til applikationer såsom præparativ skala HPLC, rengøring og organisk syntese
  • velegnet til mindre krævende applikationer såsom rutinemæssig isokratisk HPLC
  • variationer og mindske problemer, der kan spores til opløsningsmiddelforurening
  • alle opløsningsmidler er testet for at opfylde ACS generelle brugsspecifikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 67-63-0
Molekylær formel C3H8O
Molekylvægt (g/mol) 60.096
MDL nummer MFCD00011674
InChI nøgle KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
IUPAC navn propan-2-ol
SMIL CC(C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Propanol
Smeltepunkt -90 °C
Farve Farveløs
Tæthed 0.785g/mL at 25°C
Kogepunkt 83°C
Mængde 1 L
Eksplosionsgrænse 0.02
Flammepunkt 12°C (53.6°F)
Tændingspunkt 750°F
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Brydningsindeks n20/D 1.377(lit.)
Lineær formel (CH3)2CHOH
Damptryk 44mmHg (25°C), 33mmHg (20°C)
FN nummer UN1219
Beilstein 635639
Opløselighedsinformation Soluble in water
Formel vægt 60.1g/mol
Procent renhed ≥99.5%
Grad ACS-reagens
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Propanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Propan-2-ol
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
2-propanol, ACS-reagens,≥ 99,5 %, Honeywell Riedel-de Haën™ >