Få mere at vide
2-propanol, 99%, BAGER, J.T. Baker™
Artikelnummer. 10200871 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
2.5 L
25 L
Emballage:
HDPE
Stål
Pakningsstørrelse:
2.5 L
25 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10200871 2.5 L HDPE 2.5 L
10721582 25 L Stål 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10200871 Leverandør JT Baker Leverandørnr. 8119.2500
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til laboratoriebrug, til organisk syntese og til rutinemæssig forskning.
En klasse af kemikalier til rutinemæssig forskning normalt kontrolleret af fysiske kriterier og ofte af assay (af GC).
Kemiske identifikatorer
CAS 67-63-0
Molekylær formel C3H8O
Molekylvægt (g/mol) 60.096
InChI nøgle KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
IUPAC navn propan-2-ol
SMIL CC(C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Propanol
Smeltepunkt -88.5°C
Farve Farveløs
Surhed Max. 0.002%
Alkalinitet Max. 0.002%
Tæthed 0.781 to 0.783 g/mL at 25°C
Mængde 2.5 L
Eksplosionsgrænse 2.5 - 12 Vol %
Flammepunkt 12°C
Tændingspunkt 399°C
Lugt Alcohol
Emballage HDPE
Fysisk form Væske
Renhedsgrad noter US FDA / ISO 9000 manufacturing, cGMP, IPEC member
Rester efter fordampning Max. 0.005%
Damptryk 6.053 kPa at 25°C
Vand Max. 0.2%
Kogepunkt 82.5°C
Formel vægt 60.1g/mol
Procent renhed ≥99%
Grad BAGER
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.