missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-propanol, 99,9 %, Pharmpur™ Grad, Scharlab

Artikelnummer. 12468182
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 L
Emballage:
HDPE flaske
Pakningsstørrelse:
2.5 L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
12468182 2.5 L HDPE flaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 12468182 Leverandør Scharlab Leverandørnr. AL03112500

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Ekstra rent opløsningsmiddel opfylder Ph Eur, BP og USP specifikationer, og er analyseret i henhold til retningslinje CPMP/ICH/283/95.

Scharlab tilbyder den farmaceutiske industri opløsningsmidler og reagenser, der overholder Pharmacopeial Monographys. Alle Pharmpur™ produkter overholder Ph Eur, USP og/eller andre farmakopéer, der angiver, at deres specifikationer opfylder den europæiske eller amerikanske farmakopé.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Propanol
Smeltepunkt -89.5°C
Absorbans 0.30 AU at 230nm, 0.10 AU at 250nm, 0.03 AU at 270nm, 0.02 AU at 290nm, 0.01 AU at 310nm
CAS 67-63-0
Farve Farveløs
Udseende Clear
Tæthed 0.78g/cm3
Mængde 2.5 L
Flammepunkt 12°C
Identifikation Passes test
Tændingspunkt 425°C
Emballage HDPE flaske
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.376-1.378 n20/D
Renhedsgrad noter Applications: solvents, in antifreeze compositions, cosmetics
Rester efter fordampning Max. 0.001%
Molekylær formel C3H8O
Damptryk 43 hPa
FN nummer 1219
Vand Max. 0.2%
Synonym isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
Kogepunkt 82.4°C
Opløselighedsinformation Miscible in water
InChI nøgle KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(C)O
IUPAC navn propan-2-ol
Molekylvægt (g/mol) 60.096
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
Formel vægt 60.10g/mol
Procent renhed Min. 99.5%
Grad Pharmpur
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.