Få mere at vide
2-propanol 70% WFI, Solveco
Beskrivelse
Isopropanol, fortyndet til 70 volumenprocent med vand til injektion (WFI). De anvendte råvarer opfylder og er testet i henhold til kvalitetsstandarderne i den nuværende europæiske farmakopé (Ph. Eur.). Solveco anbefaler IPA 70% WFI til overfladerengøring og som opløsningsmiddel. Produktet er primært beregnet til at komplementere ethanolbaserede rengøringsmidler, der er med til at skabe en rotation af rengøringskemikalier.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Propanol |
| CAS | 67-63-0 |
| Mængde | 1 L |
| Emballage | HDPE flaske |
| Molekylær formel | C3H8O |
| Kogepunkt | 82°C |
| InChI nøgle | KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | CC(C)O |
| IUPAC navn | propan-2-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 60.10 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 12L 2-Propanol 70% WFI (12x1 L)
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: Isopropanol
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.