Få mere at vide
Riedel-de Haën 2-propanol
Artikelnummer. 16625833
Skift visning
Mængde:
7 L
18 L
200 L
Pakningsstørrelse:
18 L
200 L
7 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16625833 7 L 7 L
15945470 18 L 18 L
15955470 200 L 200 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16625833 Leverandør Riedel-de Haën Leverandørnr. 33539S7LRC
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
2-propanol, Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,≥ 99,8 % (GC).
  • ACS opløsningsmidler til almindelig brug.
  • Prisbillig løsning til applikationer som HPLC i præparativ skala, rengøring og organisk syntese.
  • Velegnet til mindre krævende applikationer såsom rutinemæssig isokratisk HPLC.
  • Variationer og faldproblemer, der kan spores til opløsningsmiddelforurening.
  • Alle opløsningsmidler er testet for at opfylde ACS generelle brugsspecifikationer.
Kemiske identifikatorer
CAS 67-63-0
Molekylær formel C3H8O
Molekylvægt (g/mol) 60.10
MDL nummer MFCD00011674
InChI nøgle KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn propan-2-ol
SMIL CC(C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Propanol
pH Neutral
Smeltepunkt -90 °C
CAS min % 100.00%
Farve Farveløs
CAS Max % 100.00%
Tæthed 0.7855 g/cm3 (20°C)
Mængde 7 L
Flammepunkt 12°C
Emballage Returdåse i rustfrit stål
Fysisk form Væske
Produktlinje Puriss. p.a.
Lineær formel (CH3)2CHOH
Damptryk 42 hPa (20°C)
Viskositet 2.66 mm2/s (25°C)
FN nummer UN1219
Beilstein 635639
Koncentration ≥99.80%
Synonym IPA,Isopropyl alcohol
Kogepunkt 77°C to 83°C (1,013 hPa)
Procent renhed ≥99.80%
Grad ACS