Få mere at vide
2-Propanethiol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Propanethiol |
| CAS | 75-33-2 |
| Molekylær formel | C3 H8 S |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 2-Propanethiol (8CI','9CI','ACI), 1-Methylethanethiol, 2-Mercaptopropane, 2-Propylmercaptan, BHR 6986, i-Propanethiol, i-Propylthiol, Isopropanethiol, Isopropyl mercaptan, Isopropylthiol, NSC 87537 |
| InChI formel | InChI=1S/C3H8S/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3 |
| SMIL | CC(C)S |
| IUPAC navn | propan-2-thiol |
| Molekylvægt (g/mol) | 76.16 |
| Formel vægt | 76.0347 |