Få mere at vide
2-Propanethiol, 98%
Artikelnummer. 11315717
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11315717 100 mL 100ml
11305717 25 mL 25ml
11470580 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11315717 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043422.AE
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 75-33-2 | C3H8S | 76.157 g/mol
2-Propanthiol Reagerer med 3-chlor-propen for at få 3-isopropylsulfanyl-propen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Pakket under Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75-33-2
Molekylær formel C3H8S
Molekylvægt (g/mol) 76.157
MDL nummer MFCD00004863
InChI nøgle KJRCEJOSASVSRA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-propanethiol, isopropyl mercaptan, isopropanethiol, isopropylthiol, 2-mercaptopropane, 2-propylmercaptan, 1-methylethanethiol, isopropylmercaptan, 2-propylthiol, 2-propane thiol
PubChem CID 6364
ChEBI CHEBI:8474
IUPAC navn propan-2-thiol
SMIL CC(C)S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Propanethiol
Smeltepunkt -131°C
Farve Farveløs
Tæthed 0.82 g/mL
Kogepunkt 57°C to 60°C
Flammepunkt -34° (-29°F)
Lugt Stench
Lineær formel (CH3)2CHSH
Brydningsindeks 1.4255
Mængde 100 mL
FN nummer UN2402
Beilstein 605260
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 76.16
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske