Få mere at vide
2-Propanethiol, 98%
Artikelnummer. 10071420 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 mL
500 mL
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5 L
500ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10071420 50 mL Glasflaske 50ml
10316780 500 mL Glasflaske 500ml
10475165 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10071420 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 131440500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    198.51 DKK
    178.65 DKK / 50ml
    Spare 19.86 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 75-33-2 | C3H8S | 76,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75-33-2
Molekylær formel C3H8S
Molekylvægt (g/mol) 76.15
MDL nummer MFCD00004863
InChI nøgle KJRCEJOSASVSRA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-propanethiol, isopropyl mercaptan, isopropanethiol, isopropylthiol, 2-mercaptopropane, 2-propylmercaptan, 1-methylethanethiol, isopropylmercaptan, 2-propylthiol, 2-propane thiol
PubChem CID 6364
ChEBI CHEBI:8474
IUPAC navn propan-2-thiol
SMIL CC(C)S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Propanethiol
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -131 °C
Tæthed 0.8200g/mL
Kogepunkt 57 °C til 60 °C
Flammepunkt -34 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)2CHSH
Brydningsindeks 1,4245 til 1,4265
Mængde 50 mL
Beilstein 01, 367
Specifik vægtfylde 0.82
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: let opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i alkoholer, ethylether, kulbrinter
Formel vægt 76.15
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Propanethiol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.