Få mere at vide
2-propansulfonylchlorid, 97 %
Artikelnummer. 11387705
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11387705 25 g 25g
11377705 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11387705 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L02431.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
CAS: 10147-37-2 | C3H7ClO2S | 142,597 g/mol
2-propansulfonylchlorid anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt. Reduktiv spaltning af en sekundær alkohol til methylen er blevet opnået ved reduktion af 2-propansulfonylesteren med lithiumtriethylborhydrid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-propansulfonylchlorid anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt. Reduktiv spaltning af en sekundær alkohol til methylen er blevet opnået ved reduktion af 2-propansulfonylesteren med lithiumtriethylborhydrid.
Opløselighed
Reagerer med vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler og baser. Opbevares under tør inert gas. Det er følsomt over for fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10147-37-2
Molekylær formel C3H7ClO2S
Molekylvægt (g/mol) 142.597
MDL nummer MFCD00007453
InChI nøgle DRINJBFRTLBHNF-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropylsulfonyl chloride, 2-propanesulfonyl chloride, isopropylsulphonyl chloride, isopropyl sulfonyl chloride, ccris 4139, 2-propanesulfonylchloride, isopropanesulfonyl chloride, iso-propylsulfonyl chloride, 2-propane sulfonyl chloride, isopropylsulphonyl choride
PubChem CID 82408
IUPAC navn propan-2-sulfonylchlorid
SMIL CC(C)S(=O)(=O)Cl
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2-Propanesulfonyl chloride
Smeltepunkt -47 °C
Tæthed 1.273
Kogepunkt 95 °C (45 mmHg)
Flammepunkt 86 °C (186 °F)
Brydningsindeks 1.456
Mængde 25 g
FN nummer UN3265
Beilstein 1747497
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Reagerer med vand.
Formel vægt 142.6
Procent renhed 97%