missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Propanesulfonic Acid Sodium Salt, TRC

Artikelnummer. 30427965
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30427965 10 g
30428460 5 g
30415504 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30427965 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP83982510G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 5399-58-6
Molekylær formel C3H7NaO3S
Molekylvægt (g/mol) 146.14
Synonym Isopropylsulfonate Sodium, 2-Propanesulfonate Sodium
IUPAC navn sodium;propane-2-sulfonate
SMIL [Na+].CC(C)S(=O)(=O)[O-]

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Propanesulfonic Acid Sodium Salt
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C3H8O3S.Na/c1-3(2)7(4,5)6;/h3H,1-2H3,(H,4,5,6);/q;+1/p-1
Formel vægt 146.0014
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.