Få mere at vide
2-(prop-2-ynyloxy)propanoic acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(prop-2-ynyloxy)propanoic acid |
| CAS | 134126-59-3 |
| Molekylær formel | C6H8O3 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 2-(Prop-2-yn-1-yloxy)propanoic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8O3/c1-3-4-9-5(2)6(7)8/h1,5H,4H2,2H3,(H,7,8) |
| SMIL | CC(OCC#C)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-prop-2-ynoxypropanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 128.13 |
| Formel vægt | 128.0473 |