Få mere at vide
2-(Prop-2-yn-1-yloxy)tetrahydro-2H-pyran, 97%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(Prop-2-yn-1-yloxy)tetrahydro-2H-pyran |
| CAS | 6089-04-9 |
| Molekylær formel | C8H12O2 |
| MDL nummer | MFCD00006604 |
| Mængde | 25 g |
| SMIL | C#CCOC1CCCCO1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 140.18 |
| Procent renhed | 97% |