Få mere at vide
2-(prop-2-yn-1-yl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-1,3-dione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(prop-2-yn-1-yl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-1,3-dione |
| CAS | 410538-30-6 |
| Molekylær formel | C12H9NO2 |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H9NO2/c1-2-7-13-11(14)8-9-5-3-4-6-10(9)12(13)15/h1,3-6H,7-8H2 |
| SMIL | O=C1Cc2ccccc2C(=O)N1CC#C |
| IUPAC navn | 2-prop-2-ynyl-4H-isoquinoline-1,3-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 199.21 |
| Formel vægt | 199.0633 |