Få mere at vide
Cole-Parmer™ Essentials Vandbadeklemme, to-benet, lille
Artikelnummer. 11725469 Shop alle Cole-Parmer produkter
Størrelse (metrisk) greb:
4,57 til 9,91 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11725469
Brand: Cole-Parmer™ Essentials 0804312
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giv støtte til dit specifikke laboratorieudstyr Lille, to-benet vandbadeklemme.
  • Disse C-formede klemmer med fingerskrue fastgøres sikkert til din badevæg.
  • 0,39 tommer Max Grip, 0,43 tommer. Max Tank Wall.
Tekniske data
Mængde 1 stk.
Type Vandbadeklemme
Materiale Forniklet zink
Til brug med (udstyr) Vandbad
Diameter (engelsk) 0,2 tommer til 0,4 tommer.
Diameter (metrisk) 5 til 10 mm
Længde (engelsk) 3,5 tommer
Længde (metrisk) 88.9 mm
Størrelse Lille
Størrelse (metrisk) greb 4,57 til 9,91 mm
Størrelse (engelsk) Grip 0,18 til 0,39 tommer.
Form C-formet
Kæbe type 2-benet