Få mere at vide
2-PMPA, MedChemExpress
Beskrivelse
2-PMPA is a potent and selective inhibitor of glutamate carboxypeptidase II (GCPII) with an IC50 of 300 pM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-PMPA |
| Fysisk form | Viscous Oil |
| CAS | 173039-10-6 |
| Farve | Light Yellow |
| Mængde | 25 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C6H11O7P |
| Til brug med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Synonym | 2-(Phosphonomethyl)pentanedioic acid |
| Opløselighedsinformation | H2O : ≥ 28 mg/mL (123.83 mM) |
| Vis mere |