Få mere at vide
Keystone Cleanroom Products 2-lags BHD autoklave poser med Tyvek™ Snørelukning
Shop alle Keystone Cleanroom Products produkter
Dimensioner (L x B):
4 x 1 tommer.
4 x 2 tommer.
6 x 1 tommer.
6 x 2 tommer
8 x 1 tommer.
8 x 3 tommer
10 x 2 tommer.
10 x 3 tommer.
Kapacitet (metrisk):
118 ml
177 ml
237 ml
295 ml
591 ml
710 ml
887 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Beskrivelse
- Designet til dampsterilisering
- Fremstillet og pakket i et kontrolleret renrumsmiljø
- Eliminerer behovet for at skære materiale og brugen af autoklavebånd
- Hurtig og ensartet til udstyrsforberedelsesområde
- Reducerer lønomkostninger
- Modstår rivning og punkteringer
- Effektiv 2-lags mikrobiel barriere
- Dampsteriliseringsindikator - autoklaverbar op til 135 °C
- Betydelig procesforbedring i forhold til indpakning med Bio-Shield papir
- Fremstillet og pakket i en ISO 8 renrumsmiljø
- Overensstemmelsesattester sendes med forsendelse
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Kapacitet (engelsk) | 4 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 118 ml |
| Certificeringer/compliance | Overensstemmelsescertifikat |
| Lukketype | Snøre |
| Farve | Blå |
| Engangs | Engangsbrug |
| Til brug med (applikation) | Dampsterilisering |
| Materiale | Paper (Papir) |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Vis mere |