Få mere at vide
Keystone Cleanroom Products 2-lags BHD autoklave poser med Tyvek™ Snørelukning
BIOPHARMA
Artikelnummer. 17785249 Shop alle Keystone Cleanroom Products produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
4 x 1 tommer.
4 x 2 tommer.
6 x 1 tommer.
6 x 2 tommer
8 x 1 tommer.
8 x 3 tommer
10 x 2 tommer.
10 x 3 tommer.
Kapacitet (metrisk):
118 ml
177 ml
237 ml
295 ml
591 ml
710 ml
887 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
17785249 4 x 1 tommer. 118 ml Pakke med 500
17795249 6 x 1 tommer. 177 ml -
17705259 8 x 1 tommer. 237 ml -
17725259 4 x 2 tommer. 237 ml -
17735259 6 x 2 tommer 295 ml Pakke med 500
17745259 10 x 2 tommer. 591 ml -
17755259 8 x 3 tommer 710 ml Pakke med 500
17765259 10 x 3 tommer. 887 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 17785249 Leverandør Keystone Cleanroom Products Leverandørnr. BNWBG0104D2P
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    35350.00 DKK
    29652.16 DKK / Pakke med 500
    Spare 5697.84 DKK
    16% Slukket
Forventet forsendelse: 04-03-2027
Designet til dampsterilisering af store eller mærkelige dele til udskiftning af farmaceutisk udstyr. Disse poser lukkes via den justerbare Tyvek™ lukkesystem med snoretræk. Poserne kan åbnes aseptisk uden at skulle skære eller fjerne partikelfrembringende autoklavetape.
  • Designet til dampsterilisering
  • Fremstillet og pakket i et kontrolleret renrumsmiljø
  • Eliminerer behovet for at skære materiale og brugen af autoklavebånd
  • Hurtig og ensartet til udstyrsforberedelsesområde
  • Reducerer lønomkostninger
  • Modstår rivning og punkteringer
  • Effektiv 2-lags mikrobiel barriere
  • Dampsteriliseringsindikator - autoklaverbar op til 135 °C
  • Betydelig procesforbedring i forhold til indpakning med Bio-Shield papir
  • Fremstillet og pakket i en ISO 8 renrumsmiljø
  • Overensstemmelsesattester sendes med forsendelse
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance Overensstemmelsescertifikat
Lukketype Snøre
Farve Blå
Engangs Engangsbrug
Til brug med (applikation) Dampsterilisering
Materiale Paper (Papir)
Sterilitet Ikke steril
Latex fri Ja
Temperaturområde (metrisk) 135 °C
Dimensioner (L x B) 4 x 1 tommer.
Længde (engelsk) 4 tommer
Bredde (engelsk) 1 tomme
Produkttype Autoklave taske
Kapacitet (engelsk) 4 oz.
Kapacitet (metrisk) 118 ml
Længde (metrisk) 10.2 cm
Bredde (metrisk) 2.54 cm