Få mere at vide
Heathrow Scientific™ 2-Placers Pap Slide Mailer, 36 Pk.
Shop alle Thermo Scientific CO₂ Incubators produkter
:
2-Plads Pap Slide Mailer, 36 Pk.; Farve: Naturlig
Description
- Dæksel, der åbner for visning, og tommelfingerriller for nem afmontering af objektglas.
- Holder sikkert objektglas med eller uden dækglas.
- Flad overflade er ideel til mærkning eller skrivning af nødvendige oplysninger.
- Hver kan rumme 26 x 76 mm (1 x 3 in.).
- Engangs.
Specifications
Specifications
| Type | Slide Mailer |
| Slidekapacitet | 2 |
| Farve | Neutral |
| rum | 2 |
| Oversigt | 2-Placer Cardboard Slide Mailer |
| Enheden holder | Dias |
| Højde (engelsk) | 0,2 tommer |
| Højde (metrisk) | 5 mm |
| Længde (engelsk) | 4,1 tommer |
| Længde (engelsk) Slide | 3 tommer |
| Show More |