Få mere at vide
2-(piperidylmethyl)-1-cyclohexanonhydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10133301 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10133301 1 g Glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10133301 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 335630010
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6966-09-2
MDL nummer MFCD00068799
InChI nøgle MFMOSYZXKAREGX-UHFFFAOYNA-N
Synonym pimeclone hydrochloride, 2-piperidylmethyl-1-cyclohexanone hydrochloride, karion respiratory stimulant, 1-piperidinomethyl-2-cyclohexanone hydrochloride, 2-1-piperidinylmethyl cyclohexanone hydrochloride, 2-piperidin-1-ylmethyl cyclohexanone hydrochloride, cyclohexanone, 2-piperidinomethyl-, hydrochloride, 2-piperidin-1-ylmethyl cyclohexanone, pimeclone hcl, 2-n-piperidinomethyl cyclohexanone hydrochloride
PubChem CID 197860
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Piperidylmethyl)-1-cyclohexanone hydrochloride
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 166°C to 170°C
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C12H21NO·HCl
Mængde 1 g
Merck Index 13, 7510
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in methanol,ethanol
Molekylvægt (g/mol) 231.77
Formel vægt 231.77
Procent renhed 98%