Få mere at vide
2-Piperidinyl(1-pyrrolidinyl)methanonhydrochlorid,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10402082
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10402082 1 g 1g
10679135 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10402082 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO01175DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 690634-81-2
Molekylær formel C10H19ClN2O
Molekylvægt (g/mol) 218.73
MDL nummer MFCD06407992
InChI nøgle RIAUQORBEIQABE-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-pyrrolidine-1-carbonyl piperidine hydrochloride, 2-piperidinyl 1-pyrrolidinyl methanone hydrochloride, 2-pyrrolidin-1-yl carbonyl piperidine hydrochloride, piperidin-2-yl pyrrolidin-1-yl methanone hydrochloride, 1-2-piperidinylcarbonyl pyrrolidine hcl, 2-piperidyl pyrrolidinyl ketone, chloride, 2-pyrrolidin-1-ylcarbonyl piperidine hydrochloride
PubChem CID 2794693
IUPAC navn piperidin-2-yl(pyrrolidin-1-yl)methanon;hydrochlorid
SMIL Cl.O=C(C1CCCCN1)N1CCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Piperidinyl(1-pyrrolidinyl)methanone hydrochloride
CAS min % 95.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 218.73
Procent renhed 95%