Få mere at vide
2-Piperidinoisonicotinsyre, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10143504
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10143504 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10081094 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10143504 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC50301CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 855153-75-2
Molekylær formel C11H14N2O2
Molekylvægt (g/mol) 206.245
MDL nummer MFCD04115214
InChI nøgle PYHYIVXTQSCHDX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-piperidinoisonicotinic acid, 2-piperidin-1-yl isonicotinic acid, 2-piperidin-1-yl pyridine-4-carboxylic acid, 2-piperidin-1-ylisonicotinic acid, 2-piperidin-1-ylpyridin-4-ylcarboxylic acid, 3,4,5,6-tetrahydro-2h-1,2' bipyridinyl-4'-carboxylic acid, 4-pyridinecarboxylic acid, 2-1-piperidinyl, 2-piperidylpyridine-4-carboxylic acid, 2-piperidin-1-yl-isonicotinic acid, 1-4-carboxypyridin-2-yl piperidine
PubChem CID 6484237
IUPAC navn 2-piperidin-1-ylpyridin-4-carboxylsyre
SMIL C1CCN(CC1)C2=NC=CC(=C2)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Piperidinoisonicotinic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 206.24
Procent renhed 97%