Få mere at vide
2-piperidinobenzamid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10604575
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10604575 25 g 25g
10026082 1 g 1g
10451913 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10604575 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. BTB03853EB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 3430-40-8
Molekylær formel C12H16N2O
Molekylvægt (g/mol) 204.27
MDL nummer MFCD00052257
InChI nøgle VTXYPPVXMJMLCY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-piperidinobenzamide, 2-piperidin-1-yl benzamide, benzamide,2-1-piperidinyl, 2-piperidylbenzamide, piperidinyl benzamide, maybridge1_000974, 2-1-piperidinyl benzamide, benzamide, 2-1-piperidinyl
PubChem CID 335067
SMIL NC(=O)C1=CC=CC=C1N1CCCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Piperidinobenzamide
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Mængde 25 g
IUPAC navn 2-(piperidin-1-yl)benzamid
Formel vægt 204.27
Procent renhed 97%