Få mere at vide
2-piperidinobenzamid, 97 %, Thermo Scientific™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Piperidinobenzamide |
| CAS min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Ravgul glasflaske |
| Mængde | 1 g |
| IUPAC navn | 2-piperidin-1-ylbenzamid |
| Formel vægt | 204.27 |
| Procent renhed | 97% |