Få mere at vide
2-piperidinoanilin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10143064
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10143064 1 g 1g
10193953 10 g 10g
10693985 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10143064 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. BTB02217DA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 39643-31-7
Molekylær formel C11H16N2
Molekylvægt (g/mol) 176.26
MDL nummer MFCD00047467
InChI nøgle OYECAJPUPWFCSL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-piperidinoaniline, 2-piperidin-1-yl aniline, 2-piperidin-1-yl-phenylamine, benzenamine, 2-1-piperidinyl, n-2-aminophenyl piperidine, 2-1-piperidinyl aniline, 2-1-piperidino aniline, 1-2-aminophenyl piperidine, 2-piperidylphenylamine, 2-piperdinoaniline
PubChem CID 458795
IUPAC navn 2-piperidin-1-ylanilin
SMIL NC1=CC=CC=C1N1CCCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Piperidinoaniline
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 176.26
Procent renhed 97%