Få mere at vide
2-piperidino-1,3-thiazol-5-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10769015
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10769015 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10326474 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10769015 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC64101DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 180403-13-8
Molekylær formel C9H12N2O2S
Molekylvægt (g/mol) 212.267
MDL nummer MFCD11506352
InChI nøgle JIYHGZWZWANYAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-piperidin-1-yl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 2-piperidino-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 2-piperidyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 2-piperidin-1-yl thiazole-5-carboxylic acid, 5-thiazolecarboxylicacid, 2-1-piperidinyl
PubChem CID 33589513
IUPAC navn 2-piperidin-1-yl-1,3-thiazol-5-carboxylsyre
SMIL C1CCN(CC1)C2=NC=C(S2)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Piperidino-1, 3-thiazole-5-carboxylic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 212.27
Procent renhed 97%