Få mere at vide
2-piperidino-1,3-thiazol-5-carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10565934
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10565934 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10603245 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10565934 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC64104CB
Kemiske identifikatorer
CAS 129865-52-7
Molekylær formel C9H12N2OS
Molekylvægt (g/mol) 196.27
MDL nummer MFCD01568826
InChI nøgle NWOAHSDBLWFXAG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-piperidino-1,3-thiazole-5-carbaldehyde, 2-piperidin-1-yl-1,3-thiazole-5-carbaldehyde, 2-piperidin-1-yl thiazole-5-carbaldehyde, 2-piperidin-1-yl-1,3-thiazole-5-carboxaldehyde, 2-piperidyl-1,3-thiazole-5-carbaldehyde, acmc-1cuk2, piperidinothiazolecarbaldehyde, 2-piperidinothiazole-5-carbaldehyde, 2-piperidin-1-ylthiazole-5-carbaldehyde, 2-piperidin-1-yl-thiazole-5-carbaldehyde
PubChem CID 1479774
IUPAC navn 2-piperidin-1-yl-1,3-thiazol-5-carbaldehyd
SMIL O=CC1=CN=C(S1)N1CCCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Piperidino-1, 3-thiazole-5-carbaldehyde
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 196.27
Procent renhed 97%