Få mere at vide
2-Piperidinmethanol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15416658
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15416658 10 g 10g
15426658 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15416658 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H60178.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3433-37-2 | C6H13NO | 115.176 g/mol
2-Piperidinmethanol blev anvendt i syntesen af 3-phenyloctahydropyrido[2,1-c][1,4]oxazinhydrochlorid og 10R- og 10S-diastereomererne.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2-Piperidinmethanol blev anvendt i syntesen af 3-phenyloctahydropyrido[2,1-
c][1,4]oxazinhydrochlorid og 10R- og 10S-diastereomererne.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3433-37-2
Molekylær formel C6H13NO
Molekylvægt (g/mol) 115.176
MDL nummer MFCD00005987
InChI nøgle PRAYXGYYVXRDDW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-piperidinemethanol, 2-hydroxymethylpiperidine, 2-hydroxymethyl piperidine, 2-piperidinylmethanol, piperidin-2-yl-methanol, piperidine-2-methanol, 2-piperidylmethan-1-ol, 2-piperidine methanol, pubchem6779
PubChem CID 94263
IUPAC navn piperidin-2-ylmethanol
SMIL C1CCNC(C1)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Piperidinemethanol
Smeltepunkt 68°C to 70°C
Kogepunkt 100°C to 102°C
Mængde 10 g
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 115.17
Procent renhed 97%