Få mere at vide
2-Piperidinemethanamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (RS)-(piperidin-2-yl)methanamine |
| CAS | 22990-77-8 |
| Molekylær formel | C6 H14 N2 |
| Mængde | 50 g |
| Synonym | (RS)-(Piperidin-2-yl)methanamine, Flecainide Acetate Imp. B (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14N2/c7-5-6-3-1-2-4-8-6/h6,8H,1-5,7H2 |
| SMIL | NCC1CCCCN1 |
| IUPAC navn | piperidin-2-ylmethanamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 114.19 |
| Formel vægt | 114.1157 |