missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Piperidin-4-yl-1H-benzimidazole, TRC

Artikelnummer. 30418809
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30418809 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30418809 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP4820755G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Piperidin-4-yl-1H-benzimidazole
CAS 38385-95-4
Molekylær formel C12H15N3
Mængde 5 g
Synonym 2-(4-Piperidinyl)-1H-benzimidazole, 2-(Piperidin-4-yl)benzimidazole, 4-(Benzimidazol-2-yl)piperidine
InChI formel InChI=1S/C12H15N3/c1-2-4-11-10(3-1)14-12(15-11)9-5-7-13-8-6-9/h1-4,9,13H,5-8H2,(H,14,15)
SMIL C1CC(CCN1)c2nc3ccccc3[nH]2
IUPAC navn 2-piperidin-4-yl-1H-benzimidazole
Molekylvægt (g/mol) 201.27
Formel vægt 201.1266
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.