Få mere at vide
2-(Piperidin-1-yl)eddikesyre, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 17710669 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17710669 5 g
17700669 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17710669 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 469600050
Tekniske data
Alpha vektor PIPERIDINYLACETICACID
Kemisk navn eller materiale 2-(Piperidin-1-yl)acetic acid
CAS 3235-67-4
Smeltepunkt 210°C to 216°C
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Conforms
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C7 H13 N O2
MDL nummer 00461042
Mængde 5 g
Molekylvægt (g/mol) 143.19
Fysisk form Krystallinsk pulver