missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Piperazinyl-4-amino-6,7-dimethoxyquinazoline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6,7-Dimethoxy-2-(piperazin-1-yl)quinazolin-4-amine |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C14H19N5O2/c1-20-11-7-9-10(8-12(11)21-2)17-14(18-13(9)15)19-5-3-16-4-6-19/h7-8,16H,3-6H2,1-2H3,(H2,15,17,18) |
| Formel vægt | 289.1539 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?