Få mere at vide
2-Piperazinone, 97%
Artikelnummer. 11401147
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11401147 1 g 1g
11411147 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11401147 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24131.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 5625-67-2 | C4H9N2O | 101.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5625-67-2
Molekylær formel C4H9N2O
Molekylvægt (g/mol) 101.13
MDL nummer MFCD01318687
InChI nøgle IWELDVXSEVIIGI-UHFFFAOYSA-O
Synonym 2-piperazinone, 2-oxopiperazine, piperazine-2-one, piperazinone, 2-piperadone, oxopiperazine, piperazone, keto piperazine, 3-oxopiperazine, 2-ketopiperazine
PubChem CID 231360
IUPAC navn 3-oxopiperazin-1-ium
SMIL O=C1C[NH2+]CCN1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Piperazinone
Smeltepunkt 129°C to 134°C
Mængde 1 g
Følsomhed Hygroscopic
Formel vægt 100.12
Procent renhed 97%