Få mere at vide
2-Piperazin-1-ylnikotinsyre, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10679110
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10679110 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10679110 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MAY00152DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Piperazin-1-ylnicotinic acid
CAS 374063-94-2
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C10H13N3O2
Mængde 1 g
Synonym 2-piperazin-1-ylnicotinic acid, 2-piperazin-1-yl pyridine-3-carboxylic acid, 3-pyridinecarboxylicacid, 2-1-piperazinyl, 2-piperazin-1-yl nicotinic acid, 2-piperazinylpyridine-3-carboxylic acid
InChI nøgle BCDHEUBISMKPOQ-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1CN(CCN1)C2=C(C=CC=N2)C(=O)O
IUPAC navn 2-piperazin-1-ylpyridin-3-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 207.233
PubChem CID 2771623
Formel vægt 207.23
Procent renhed 95%