Få mere at vide
2-(Piperazin-1-yl)pyrimidine, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31066944
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
100 g
500 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
31066944 100 g
31061964 500 g
31066476 25 g
31056315 1 g
31057842 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 31066944 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD10706100g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Piperazin-1-yl)pyrimidine
CAS 20980-22-7
Molekylær formel C8H12N4
MDL nummer MFCD00040742
Mængde 100 g
SMIL C1(N2CCNCC2)=NC=CC=N1
Molekylvægt (g/mol) 164.21
Procent renhed 98%