Få mere at vide
2-Pinene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | DL-alpha-Pinene |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16/c1-7-4-5-8-6-9(7)10(8,2)3/h4,8-9H,5-6H2,1-3H3 |
| Formel vægt | 136.1252 |